Få mere at vide
Ipragliflozin, Mikromol™
Artikelnummer. 17921726
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17921726 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17921726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3943.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ipragliflozin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ipragliflozin
CAS 761423-87-4
Analyt- eller komponentnavne Ipragliflozin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H21 F O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-(benzo[b]thien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-D-glucitol, ASP 1941, Ipragliflozin, Suglat
InChI formel InChI=1S/C21H21FO5S/c22-15-6-5-12(21-20(26)19(25)18(24)16(10-23)27-21)7-13(15)9-14-8-11-3-1-2-4-17(11)28-14/h1-8,16,18-21,23-26H,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(F)c(Cc3cc4ccccc4s3)c2
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-(1-benzothiophen-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 404.45
Mængde 250 mg
Formel vægt 404.1094 g/mol