Få mere at vide
Memmert™ IPP køleinkubator med Peltier-køling og dobbeltskærm, 53 l, rustfrit stål
Artikelnummer. 13424079 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
13424079 115/230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 13424079 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IPP55plus
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturområde: 0 °C til 70 °C
  • TwinDISPLAY. Adaptiv, multifunktionel, digital PID-mikroprocessor-regulator med 2 TFT-farveskærme i højdefinition
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • Tre frit valgbare temperaturværdier
  • Temperatur (Celsius eller Fahrenheit), programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Program gemt i tilfælde af strømsvigt
  • AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
  • Visuel og akustisk alarm
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (metrisk) 53 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Materiale Tekstureret rustfrit stål, forzinket stål bagpå
Stiktype Tysk type
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C
Type Køleinkubatorer
Vise High-definition TFT-farve dobbeltskærm med touchskærm
Inkluderer Kalibreringscertifikat for 10 °C og 37 °C
Antal døre 2
Temperatur nøjagtighed 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 585 W x 787 H mm
Bredde (metrisk) 585 mm
Bredde (metrisk) interiør 400 mm
Højde (metrisk) 784 mm
Højde (metrisk) interiør 400 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 72 kg
Vægt (metrisk) 51 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz