Få mere at vide
Memmert™ IPP køleinkubator med Peltier-køling og dobbeltskærm, 32 l, rustfrit stål
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- Temperaturområde 0°C op til +70°C
- 5 modelstørrelser (32 til 749 liter volumen)
- 2 modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
- Dobbeltlåger standard for alle modeller: Forebyggelse af kontaminering og temperaturfald, og samtidig et optimalt udsyn til den følsomme last gennem brede indvendige glaslåger
- Ventilatorer integreret i Peltier-elementerne sikrer hurtig energioverførsel og optimal temperaturfordeling
garanti
Tre år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kapacitet (metrisk) | 32 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stiktype | Tysk type |
| Relativ luftfugtighed | <70% |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 70 °C |
| Type | Køleinkubatorer |
| Vise | Højdefinition dobbelt TFT-farveskærm |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat for 10 °C og 37 °C |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?