Learn More
Memmert™ IPP køleinkubator med Peltier-køling og dobbeltskærm, 32 l, rustfrit stål
Shop All Memmert ProductsDescription
- Temperaturområde 0°C op til +70°C
- 5 modelstørrelser (32 til 749 liter volumen)
- 2 modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
- Dobbeltlåger standard for alle modeller: Forebyggelse af kontaminering og temperaturfald, og samtidig et optimalt udsyn til den følsomme last gennem brede indvendige glaslåger
- Ventilatorer integreret i Peltier-elementerne sikrer hurtig energioverførsel og optimal temperaturfordeling
Warranty
Tre år
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kapacitet (metrisk) | 32 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stiktype | Tysk type |
| Relativ luftfugtighed | <70% |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 70 °C |
| Type | Køleinkubatorer |
| Vise | Højdefinition dobbelt TFT-farveskærm |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat for 10 °C og 37 °C |
| Show More |