Description
- Temperaturområde 0 °C op til +70 °C
- 5 modelstørrelser (32 til 749 l volumen)
- 2 modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY
- Dobbeltlåger standard for alle modeller: Forebyggelse af kontaminering og temperaturfald, og samtidig et optimalt udsyn til den følsomme last gennem brede indvendige glaslåger
- Blæsere integreret i Peltier-elementerne sikrer hurtig energioverførsel og optimal temperaturfordeling
Warranty
Tre år
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kapacitet (metrisk) | 53 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Stiktype | Tysk type |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 70 °C |
| Type | Køleinkubatorer |
| Vise | Enkelt TFT-farveskærm i højdefinition |
| Inkluderer | Kalibreringscertifikat for 10 °C og 37 °C |
| Antal døre | 2 |
| Temperatur nøjagtighed | 0,1 °C |
| Show More |