Få mere at vide
MedChemExpress Ipilimumab
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Shipping with dry ice |
| CAS | 477202-00-9 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.0% |