Få mere at vide
Ipidacrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipidacrine |
| CAS | 62732-44-9 |
| Molekylær formel | C12 H16 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Cyclopenta[b]quinolin-9-amine, 2,3,5,6,7,8-hexahydro-, 2,3,5,6,7,8-Hexahydro-1H-cyclopenta[b]quinolin-9-amine, Ipidacrine, Neuromidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2/c13-12-8-4-1-2-6-10(8)14-11-7-3-5-9(11)12/h1-7H2,(H2,13,14) |
| SMIL | Nc1c2CCCc2nc3CCCCc13 |
| IUPAC navn | 2,3,5,6,7,8-hexahydro-1H-cyclopenta[b]quinolin-9-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.27 |
| Formel vægt | 188.1313 |