Få mere at vide
Ipidacrine Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipidacrine Hydrochloride Hydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2.ClH.H2O/c13-12-8-4-1-2-6-10(8)14-11-7-3-5-9(11)12;;/h1-7H2,(H2,13,14);1H;1H2 |
| Formel vægt | 242.1186 |
| Procent renhed | >95% |