Få mere at vide
IPI 145, TRC
Artikelnummer. 30407180
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407180 100 mg
30405650 10 mg
30404850 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI739400100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1201438-56-3
Molekylær formel C22 H17 Cl N6 O
Molekylvægt (g/mol) 416.86
Synonym 1(2H)-Isoquinolinone, 8-chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-, 8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-1(2H)-isoquinolinone, Copiktra, Duvelisib, INK 1197, IPI 145
IUPAC navn 8-chlor-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl] isoquinolin-1-one
SMIL C[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Cc4cccc(Cl)c4C(=O)N3c5ccccc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IPI 145
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN6O/c1-13(28-21-19-20(25-11-24-19)26-12-27-21)17-10-14-6-5-9-16(23)18(14)22(30)29(17)15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t13-/m0/s1
Formel vægt 416.1152