Få mere at vide
Cytiva IPGbox sæt
Artikelnummer. 10289564 Shop alle Cytiva produkter
:
IPGbox sæt; Inkluderer: 10 Reswell bakker, 1 IPGbox indsats, instruktioner
Artikelnummer. 10289564
Brand: Cytiva 28933492
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
IPGbox-sæt : 10 reswell-bakker, 1 IPGbox-indsats, instruktioner
Værktøjer til at øge opsvulmningen af præfabrikerede Immobiline DryStrip geler (IPG-strimler)
  • Oliefri rehydrering på op til 12 Immobiline DryStrip geler eller andre IPG-strimler uafhængigt og samtidigt
  • Låget beskytter IPG-strimler mod støv og forurening
  • Indlæs prøver til IEF under rehydrering ved at inkludere dem i rehydreringsbuffer eller indlæs prøve ved hjælp af prøvekopper
  • IPGbox (kat. nr. 45002631) bruges sammen med IPGbox Kit til at rehydrere 7 til 24 cm Immobiline DryStrip geler
  • Inkluderer genopfyldningsbakke lavet af hydrofobt materiale for at forhindre at rehydreringsopløsningen klæber
  • IPGbox-indsats placeret i låget på IPGbox for at opretholde optimale forhold for rehydrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type IPGBox sæt
Inkluderer 10 Reswell bakker og 1 IPGbox indsats
Materiale PET