Få mere at vide
Cytiva IPGbox
Artikelnummer. 10320785 Shop alle Cytiva produkter
Antal geler:
Op til 12 Immobiline tør strip gel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10320785
Brand: Cytiva 28933465
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
IPGbox : 1 IPGbox, 1 IPGbox Kit (10 Reswell bakker, 1 IPGbox indsats, instruktioner)
Værktøjer til at øge opsvulmningen af præfabrikerede Immobiline DryStrip geler (IPG-strimler)
  • Oliefri rehydrering på op til 12 Immobiline DryStrip geler eller andre IPG-strimler uafhængigt og samtidigt
  • Låget beskytter IPG-strimler mod støv og forurening
  • Indlæs prøver til IEF under rehydrering ved at inkludere dem i rehydreringsbufferen eller indlæs prøven ved hjælp af prøvekopper
  • IPGbox bruges sammen med IPGbox Kit (kat. nr. 45002627) til at rehydrere 7 til 24 cm Immobiline DryStrip geler
  • Inkluderer genopfyldningsbakke lavet af hydrofobt materiale for at forhindre at rehydreringsopløsningen klæber
  • IPGbox-indsats placeret i låget på IPGbox for at opretholde optimale forhold for rehydrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type IPGBox
Inkluderer 1 IPGbox og 1 IPGbox kit
Antal geler Op til 12 Immobiline tør strip gel