Få mere at vide
Cytiva IPG buffere
Artikelnummer. 10554565 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
3 til 10
3 til 10 ikke-lineære
3 til 11 ikke-lineær
4 til 7
6 til 11
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
10554565 6 til 11 1ml
10534565 4 til 7 1ml
10084334 3 til 10 1ml
10544565 3 til 10 ikke-lineære Hver
10014104 3 til 11 ikke-lineær 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10554565 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17600178
Fremstil mere ensartet ledningsevne langs Immobiline™ DryStrip under fokusering. Cytiva IPG-buffere er amfolytholdige buffere formuleret til brug med Immobiline™ DryStrip geler.
  • Eliminerer baggrundsfarvning
  • Brug med Immobiline DryStrip geler for at forbedre proteinopløseligheden
  • Sikrer optimale forhold for IEF-adskillelse
  • Høj prøvebelastningskapacitet, forbedret opløsning og øger sandsynligheden for at detektere proteiner med lavt indhold, når det bruges sammen med Immobiline DryStrip geler
Ordreinfo
Leveres i 1mL alikvoter vand; bestille Immobiline Drystrip geler separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs til lysegul
pH-område 6 til 11
Form Væske
Til brug med (applikation) IEF, 2-D elektroforese
Mængde 1mL
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
Produkttype IPG buffer
Til brug med (udstyr) Immobiline DryStrip Gels