Beskrivelse
- Eliminerer baggrundsfarvning
- Brug med Immobiline DryStrip geler for at forbedre proteinopløseligheden
- Sikrer optimale forhold for IEF-adskillelse
- Høj prøvebelastningskapacitet, forbedret opløsning og øger sandsynligheden for at detektere proteiner med lavt indhold, når det bruges sammen med Immobiline DryStrip geler
Ordreinfo
Leveres i 1mL alikvoter vand; bestille Immobiline Drystrip geler separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs til lysegul |
| pH-område | 3 til 10 |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | IEF, 2-D elektroforese |
| Mængde | 1mL |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |
| Produkttype | IPG buffer |
| Til brug med (udstyr) | Immobiline DryStrip Gels |