Få mere at vide
Chemsplash IPA Overflade Isopropanol Desinfektionsserviet
Artikelnummer. 30058236
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30058236 20 x 20 cm
1 options
Artikelnummer. 30058236 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 4900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 DKK
    899.23 DKK / Pakke med 12
    Spare 155.77 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
70% isopropanol Desinfektionsmiddel Overfladeserviet, leveres i et selvdispenserende kar med 200 ark. Hver serviet er 20x20 cm.
70% isopropanol vådservietter
  • 22GSM stærkt polypropylen stof
  • Effektiv mod overfladedesinfektion
  • Antibakteriel, antiviral og effektiv mod Coronavirus
  • 200 servietter pr. balje
  • Viske Størrelse: 20 x 20 cm
Beskrivelse: Disse 70 % isopropanol desinficerende overfladeservietter kommer i en selvdispenserende beholder på 200 ark. Hver serviet måler 20x20 cm og er designet til effektiv overfladedesinfektion. Serviettene er effektive mod bakterier, vira og særligt effektive mod Coronavirus og tilbyder en hurtig og bekvem rengøringsløsning.
Tekniske data
Produkttype Antibakteriel serviet
Længde (engelsk) 20 cm
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (engelsk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm
Til brug med (applikation) Overflade aftørring
Ply 1-ply
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X12 Chemsplash IPA Surface Wipe White One Size Tub of 200
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol