Få mere at vide
IPA-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499277
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499277 5 mg -
16486728 10 mg -
16402817 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15663
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
IPA-3 is a selective non-ATP competitive PAK1 inhibitor with IC50 of 2.5 μM, and shows no inhibition to group II PAKs (PAKs 4-6).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IPA-3
CAS 42521-82-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H14O2S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.35 mM)
SMIL OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Formel vægt 350.45
Procent renhed 98.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease