Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IP7e
Beskrivelse
IP7e is a potent Nurr1 activator (EC50 = 3.9 nM). Delays onset and reduces severity of symptoms in mice with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Also suppresses NF-κB signaling. Brain penetrant and orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-[4-[(2-Methoxyethoxy)methyl]phenyl]-5-methyl-3-phenyl-isoxazolo[4,5-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 500164-74-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | NFkB/IkB Inhibitors |
| Molekylær formel | C23H22N2O4 |
| Formel vægt | 390.43 |
| Renhed | >98% |