Få mere at vide
Testo™ IP67 med TopSafe Vandtæt madsonde i rustfrit stål (NTC)
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sonde, mad (NTC) |
| Certificeringer/compliance | EN 13485 og HACCP-kompatibel |
| Svartid | 8 sek. |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +150 °C |