Få mere at vide
Brady™ IP™ Termisk overførselsprinterbånd
Til brug med (udstyr):
BBP72 Labelprinter, BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter
Materiale:
Harpiks
Voks
Bredde (engelsk):
1,57 tommer.
2,36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brug med Brady IP termiske overførselsprintere
- Skarp udskriftskvalitet for at maksimere stregkodelæsbarheden
- Modstandsdygtig over for udtværing og kemikalier
- Bånd inkluderer spindel
Ordreinfo
Leveres i 984 fod. (299,92m) ruller.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer Ribbon |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BBP72 Labelprinter, BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 |
| Materiale | Harpiks |
| Længde (engelsk) | 984 ft. |
| Bredde (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 299.9 m |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Vis mere |