Få mere at vide
Brady™ IP™ Termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 10286413
Til brug med (udstyr):
BBP72 Labelprinter, BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter
Materiale:
Harpiks
Voks
Bredde (engelsk):
1,57 tommer.
2,36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10286413
Brand: Brady™ 066030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har stærk miljøresistens mod udtværing og kemikalier
  • Brug med Brady IP termiske overførselsprintere
  • Skarp udskriftskvalitet for at maksimere stregkodelæsbarheden
  • Modstandsdygtig over for udtværing og kemikalier
  • Bånd inkluderer spindel
Ordreinfo
Leveres i 984 fod. (299,92m) ruller.
Tekniske data
Produkttype Printer Ribbon
Farve Sort
Til brug med (udstyr) IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter
Materiale Voks
Længde (engelsk) 984 ft.
Bredde (engelsk) 1,57 tommer.
Længde (metrisk) 299.9 m
Bredde (metrisk) 40 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Oversigt Sort 4300 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Format Bånd
Inkluderer Spindel
Printbare sider Blæksiden udad
Certificeringer/compliance RoHS 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer IP-R4306