Få mere at vide
Ebro Electronic™ TFN 530 Kernetermometer; Type K, J, T, E
Artikelnummer. 10073722
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10073722
Brand: Ebro Electronic™ 13405530A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis og meget robust termometer med stort display.
  • 2-kanals termoelementtermometer med høj nøjagtighed
  • Med Lemo forbindelser
  • Robust design til mange års industriel brug
  • Cirka 5 års batterilevetid
  • Uden sonde
Kernetermometer, præcision, lithiumbatteri, vandtæt, måling, temperatur, laboratorium, sensor, display, robust, slagfast, nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012; (EF) 1935/2004 Materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer; Fødevare- og foderhygiejne- og sikkerhedsforskrifterne 2020 2020 nr. 1504; DEL 3; Regel 16; EN 13485
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til bagerier, slagterier og til fødevareindustrien
Højde (metrisk) 52 mm
Inkluderer Termometer, sensor, kalibreringscertifikat, brugsanvisning
Længde (metrisk) 335 mm
Materiale ABS-plast
Model- TFN 530
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 90 g
Produkttype Precision Core Termometer
Datalagring Ingen
Oversigt Uden kabel
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C eller -50 °C til +400 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Batterilevetid Ca. 5 år
Batteritype Lithium 3 V/Typ CR 2477
Nøjagtighed ±0,3°C
Nedsænkningslængde 120 mm
Vise LCD
Bredde (metrisk) 50 mm
IP-vurdering IP52