Få mere at vide
Brady™ IP™ 6400 Series termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. p-4375905
Til brug med (udstyr):
BRADY IP™ Serielabelprinter, BradyPrinter i5100
Dimensioner (LxB):
300 mx 109 mm (984 ft. x 4,3 in.)
300 mx 40 mm (984 ft. x 1,5 in.)
300 mx 60,00 mm (984 ft. x 2,36 in.)
300 mx 83 mm (984 fod x 3,27 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11533854
Brand: Brady™ 110380
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddel, høj varme og super ridsebestandighed
  • Harpiksformulering
  • Sort farve
Kompatibel med en bred vifte af printere:
  • IP300, IP600 (F kat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600,- PAM 3000, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere (F kat. 22-500-855)
  • BBP11 (F kat.11-878-521)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Sort 6400 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Klæbende type Non-adhesive
Farve Sort
Slutte Gloss
Format IP™ Aktiveret
Materiale Harpiks
Printbare sider Blæksiden udad
Print teknologi None
Produkttype Thermal Transfer Printer Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) BRADY IP™ Serielabelprinter, BradyPrinter i5100
Mængde 1 stk.
Tykkelse (engelsk) 0.00018 in.
Tykkelse (metrisk) 0.0045 mm
Dimensioner (LxB) 300 mx 83 mm (984 fod x 3,27 tommer)
Længde (engelsk) 984 ft.
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (engelsk) 3,27 tommer.
Bredde (metrisk) 83 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer IP-R6402