Få mere at vide
Brady™ IP™ 6400 Series termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 12709336 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100
Dimensioner (L x B):
984 fod x 1,5 tommer
984 fod x 2,36 tommer
984 fod x 3,27 tommer
984 fod x 4,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12709336 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 1,5 tommer Hver
11533854 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 3,27 tommer Hver
12886816 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 4,3 tommer Hver
10106074 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 2,36 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12709336 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 DKK
    652.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.10 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddel, høj varme og super ridsebestandighed
  • Harpiksformulering
  • Sort farve
Kompatibel med et bredt udvalg af printere:
  • IP300, IP600 (F kategori 11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, PR Bradyprinter Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 T300Tagus, Termisk Overførselsprintere (F kategori 22-500-855)
  • BBP11 (F kategori 11-878-521)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Sort
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Harpiks
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100
Mængde 1 stk.
Tykkelse (engelsk) 0,00018 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.0045 mm
Dimensioner (L x B) 984 fod x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 984 ft.
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (engelsk) 1,57 tommer.
Bredde (metrisk) 40.00 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer 110382