Få mere at vide
Brady™ IP™ 6400 Series termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 10106074 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100
Dimensioner (L x B):
984 fod x 1,5 tommer
984 fod x 2,36 tommer
984 fod x 3,27 tommer
984 fod x 4,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10106074 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 2,36 tommer Hver
11533854 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 3,27 tommer Hver
12886816 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 4,3 tommer Hver
12709336 BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100 984 fod x 1,5 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10106074 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 066236
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddel, høj varme og super ridsebestandighed
  • Harpiksformulering
  • Sort farve
Kompatibel med et bredt udvalg af printere:
  • IP300, IP600 (F kategori 11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, PR Bradyprinter Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 T300Tagus, Termisk Overførselsprintere (F kategori 22-500-855)
  • BBP11 (F kategori 11-878-521)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Sort 6400 Series termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Sort
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Harpiks
Printbare sider Blæk-side ud
Print teknologi Ingen
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) BRADY IP-serien, BradyPrinter i5100
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) 984 fod x 2,36 tommer.
Tykkelse (engelsk) 0,00018 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.0045 mm
Dimensioner (L x B) 984 fod x 2,36 tommer
Længde (engelsk) 984 ft.
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Bredde (metrisk) 60 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer 066236
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.