Få mere at vide
IP 336, svovlsæt E i tung olie (75 cSt): S @ 0, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17953166
Skift visning
Mængde:
7 x 100 ml
Artikelnummer. Mængde
17953166 7 x 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17953166 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKTSMIN336E7
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
IP 336, svovlsæt E i tung olie (75 cSt): S @ 0, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Oil
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 7 x 100 ml
Formel vægt 31.972 g/mol