Få mere at vide
Ioxitalamic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ioxitalamic Acid-d4 |
| CAS | 1185156-82-4 |
| Molekylær formel | C12 H7 D4 I3 N2 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11I3N2O5/c1-4(19)17-10-8(14)5(11(20)16-2-3-18)7(13)6(9(10)15)12(21)22/h18H,2-3H2,1H3,(H,16,20)(H,17,19)(H,21,22)/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(=O)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC navn | 3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethyl)carbamoyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 647.96 |
| Formel vægt | 647.8053 |