missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IOX4, TRC

Artikelnummer. 30136183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136183 25 mg
30004476 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI73701025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1154097-71-8
Molekylær formel C15H16N6O3
Molekylvægt (g/mol) 328.33
Synonym 6-[2,5-Dihydro-5-oxo-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-pyridinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester;
IUPAC navn tert-butyl 6-(5-oxo-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate
SMIL CC(C)(C)OC(C1=CN=C(N2NC=C(N3C=CN=N3)C2=O)C=C1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-butyl 6-[3-oxo-4-(triazol-1-yl)-1H-pyrazol-2-yl]pyridine-3-carboxylate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16N6O3/c1-15(2,3)24-14(23)10-4-5-12(16-8-10)21-13(22)11(9-18-21)20-7-6-17-19-20/h4-9,18H,1-3H3
Formel vægt 328.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.