missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IOX2, MedChemExpress
Beskrivelse
IOX2 is a specific prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor with IC50 of 22 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IOX2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 931398-72-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16N2O5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (70.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(CC3=CC=CC=C3)C1=O)C=CC=C2)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?