Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IOX 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064972
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064972 50 mg
18024822 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064972 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4451/50
Potent, selective HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor
Potent inhibitor of HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) (IC50 = 21 nM). Displays over 100-fold selectivity for PHD2 over factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) and histone demethylases JMJD2A, JMJD2C, JMJD2E and JMJD3. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931398-72-0
Molekylær formel C19H16N2O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IOX 2
Mængde 50 mg
Formel vægt 352.34
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 352.346