Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IOX 2
Description
Potent inhibitor of HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) (IC50 = 21 nM). Displays over 100-fold selectivity for PHD2 over factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) and histone demethylases JMJD2A, JMJD2C, JMJD2E and JMJD3. Cell permeable.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | IOX 2 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 352.34 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.346 |