Få mere at vide
Thermo Scientific™ (IOQ) Kvalifikationsservice
Artikelnummer. 30049054 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
IQ/OQ Service
Artikelnummer. Produkttype
30049054 IQ/OQ Service
1 options
Artikelnummer. 30049054 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. IOQPCKE89003711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18746.00 DKK
    17500.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1246.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Kvalifikationsservice til Ny Heratherm Kammer 750 L (inklusive dokumentation).
  • IQ: Verificerer, at installationsstedet og udstyrsmiljøet opfylder producent-specificerede miljøkrav.
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren.
  • Verificerer, at udstyr og alt andet tilbehør er samlet og installeret.
  • Konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent registreres. Installation af udstyr er IKKE inkluderet.
  • OQ: Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og sikrer, at udstyret fungerer som forventet af producenten og i overensstemmelse med standarder og krav.
  • Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific New Heratherm Chamber 750 L
Produkttype IQ/OQ Service