Få mere at vide
Iopydone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iopydone |
| CAS | 5579-93-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iopydone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H3 I2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4(1H)-Pyridinone, 3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4(1H)-pyridone, 3,5-Diiodo-4-pyridone, DJP, Iopydon, Iopydone, NSC 135284 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3I2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | IC1=CNC=C(I)C1=O |
| Vis mere |