Få mere at vide
Iopydol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050592
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050592 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050592 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3117.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Iopydol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iopydol
CAS 5579-92-0
Analyt- eller komponentnavne Iopydol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 I2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4(1H)-Pyridinone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-, 4(1H)-Pyridone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo- (7CI,8CI), 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4(1H)-pyridone, 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone, Iopydol, N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone
InChI formel InChI=1S/C8H9I2NO3/c9-6-2-11(1-5(13)4-12)3-7(10)8(6)14/h2-3,5,12-13H,1,4H2
SMIL OCC(O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
IUPAC navn 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodopyridin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 420.97
Mængde 50 mg
Formel vægt 420.8672 g/mol