Få mere at vide
Iopydol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460589
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460589 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30460589 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3117.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iopydol
CAS 5579-92-0
Analyt- eller komponentnavne Iopydol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 I2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4(1H)-Pyridinone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-, 4(1H)-Pyridone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo- (7CI,8CI), 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4(1H)-pyridone, 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone, Iopydol, N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone
InChI formel InChI=1S/C8H9I2NO3/c9-6-2-11(1-5(13)4-12)3-7(10)8(6)14/h2-3,5,12-13H,1,4H2
Løsningstype Neat
SMIL OCC(O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I
IUPAC navn 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodopyridin-4-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 420.97
Mængde 5 mg
Formel vægt 420.8672 g/mol