Få mere at vide
Iopydol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iopydol |
| CAS | 5579-92-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iopydol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 I2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4(1H)-Pyridinone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-, 4(1H)-Pyridone, 1-(2,3-dihydroxypropyl)-3,5-diiodo- (7CI,8CI), 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4(1H)-pyridone, 1-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone, Iopydol, N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,5-diiodo-4-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9I2NO3/c9-6-2-11(1-5(13)4-12)3-7(10)8(6)14/h2-3,5,12-13H,1,4H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC(O)CN1C=C(I)C(=O)C(=C1)I |
| Vis mere |