missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iopromide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iopromide-d3 |
| CAS | 1189947-73-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H21D3I3N3O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Iopromide D3 (methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I |
| Molekylvægt (g/mol) | 794.13 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?