Få mere at vide
Iopromid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319229
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319229 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319229 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14348600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iopromide
CAS 73334-07-3
Analyt- eller komponentnavne Iopromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 I3 N3 O8
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Iopromide, N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide, 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-N1-methyl-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl- (9CI), Iopromide, Iopromidum, SHL 414C, Ultravist, Ultravist 300, Ultravist 370, ZK 35760
InChI formel InChI=1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29)
SMIL COCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I
IUPAC navn 1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-3-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 791.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 790.8697 g/mol