Få mere at vide
Iopromid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iopromide |
| CAS | 73334-07-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iopromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 I3 N3 O8 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Iopromide, N,N'-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide, 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-N1-methyl-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(methoxyacetyl)amino]-N-methyl- (9CI), Iopromide, Iopromidum, SHL 414C, Ultravist, Ultravist 300, Ultravist 370, ZK 35760 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24I3N3O8/c1-24(4-9(28)6-26)18(31)12-13(19)11(17(30)22-3-8(27)5-25)14(20)16(15(12)21)23-10(29)7-32-2/h8-9,25-28H,3-7H2,1-2H3,(H,22,30)(H,23,29) |
| SMIL | COCC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I |
| Vis mere |