Få mere at vide
Thermo Scientific™ (IOPQ) Kvalifikations- og præstationsservice
Artikelnummer. 30049051 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
IQ/OQ/PQ Service
Artikelnummer. Produkttype
30049051 IQ/OQ/PQ Service
1 options
Artikelnummer. 30049051 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. IOPQPCKE89003711
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kvalifikationsservice til Ny Heratherm Kammer 750 L (inklusiv dokumentation og 1 temp mapping).
  • IQ: Verificerer, at installationsstedet og udstyrsmiljøet opfylder producent-specificerede miljøkrav.
  • Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyninger og andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren.
  • Verificerer, at udstyr og alt andet tilbehør er samlet og installeret.
  • Konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent registreres. Installation af udstyr er IKKE inkluderet.
  • OQ: Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og sikrer, at udstyret fungerer som forventet af producenten og i overensstemmelse med standarder og krav.
  • Nøgletest: Dør på klem, strømsvigt, temperaturalarmer PT: Temperaturkortlægningsprotokol udført på kundespecificeret setpunkt med forsyninger op til 15 målepunkter plus 1 omgivende målepunkt.
  • Temperaturmålinger udføres i luft eller med simuleret produkt indlæst i et kammer med et dataindsamlingsinterval på 1 minut i op til 24 timer eller kan konfigureres efter kundens behov.
  • Studiekrav større end 24 timer vil blive gennemgået og citeret.
  • Temp Mapping service vil omfatte: (a) 1 åben dørs temperaturgenvindingstest (b)1 strømsvigtstest (c) Min. og maks. værdier sammen med gennemsnit (d) Temperaturgraf over en tidsperiode (e) Detaljerede rapporter vil inkludere rå sondedata. Alt dette vil blive udført og leveret af en Thermo Fisher Qualified Engineer udstyret med træningscertifikater, temperaturkortlægningsdatalogger kalibreret årligt med metrologicertifikater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Nyt Heratherm kammer 750 L
Produkttype IQ/OQ/PQ Service