Få mere at vide
Thermo Scientific IOPQ-pakke - CryoExtra
Artikelnummer. 30503411
Skift visning
Produkttype:
IQ/OQ-tjeneste
Artikelnummer. Produkttype
30503411 IQ/OQ-tjeneste
1 options
Artikelnummer. 30503411 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. IOPQPCKE89003811
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Installation og operationel kvalificering med temperaturkortlægning og overholdelsesdokumentation for CryoExtra systemer.
  • Bekræfter, at udstyret opfylder de krævede specifikationer og fungerer korrekt
  • Inkluderer nøgletests såsom døralarm på klem og temperaturovervågning
  • Temperaturkortlægning dækker åbne dør-genopretninger og strømsvigtsimuleringer
  • Udført af en kvalificeret ingeniør ved brug af kalibrerede dataloggere
  • Detaljerede rapporter udstedt til validering og overholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Flydende nitrogen lagringsudstyr
Produkttype IQ/OQ-tjeneste