Få mere at vide
Iopamidol, Mikromol™
Artikelnummer. 17997524
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17997524 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17997524 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0838.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Iopamidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iopamidol
CAS 60166-93-0
Analyt- eller komponentnavne Iopamidol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H22 I3 N3 O8
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
InChI formel InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
SMIL C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I
IUPAC navn 1-N,3-N-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid
Molekylvægt (g/mol) 777.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 776,8541 g/mol