Få mere at vide
R&D Systems™ Ionomycin free acid
Artikelnummer. 18034772
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18034772 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18034772 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2092/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2071.67 DKK
    1859.55 DKK / 1mg
    Spare 212.12 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium ionophore
Ionomycin free acid is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Calcium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin free acid
CAS 56092-81-0
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C41H72O9
Formel vægt 709.01
Produkttype Ionomycin Free Acid
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 709.02