Få mere at vide
Ionomycin fri syre (85%), TRC
Artikelnummer. 30394778
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30394778 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30394778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7312435MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin Free Acid
CAS 56092-81-0
Molekylær formel C41 H72 O9
Mængde 5 mg
Synonym SQ 23377, [2S-[2α[2'S*,5'R*(S*)],5β(4S*,6R*,8R*,10Z,12S*,14S*,16E,18S*,19S*,20R*,21R*)]]-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[octahydro-5'-(1-hydroxyethyl)-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-docosadienoic Acid, [2S-[2α[2'S*,5'R*(S*)],5β(4S*,6R*,8R*,10Z,12S*,14S*,16E,18S*,19S*,20R*,21R*)]]-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[octahydro-5'-(1-hydroxyethyl)-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-docosadienoic Acid, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-docosadienoic Acid
InChI formel InChI=1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)\[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]2CC[C@](C)(O2)[C@@H](C)O
IUPAC navn (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9-oxodocosa-10,16-dienosyre
Molekylvægt (g/mol) 709.005
Formel vægt 708.518