Få mere at vide
Ionomycin Calcium, TRC
Artikelnummer. 30007465
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30007465 25 mg -
30003843 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI73124025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56092-82-1
Molekylær formel C41CaH70O9
Molekylvægt (g/mol) 747.07
Synonym Calcium Ionomycin, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-Docosadienoic Acid Calcium Salt;
SMIL O[C@H](C)[C@]1(C)CC[C@]([H])([C@]2(O[C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C=C/C[C@H](C[C@H](/C(O[Ca+2]OC3=O)=C/C([C@@H](C)C[C@@H](C)C[C@H](C)CC3)=O)C)C)CC2)C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin Calcium
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1