Få mere at vide
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-26587
Mængde:
1 mg
5 mg
Emballage:
Poly Micro Tube
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10429883
Brand: Fisher BioReagents BP25271
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Suitable for use in electrophoretic separations, specifically polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • This product is a 40% (w/v) solution of high quality acrylamide
  • Free of DNase, RNase, and protease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56092-82-1
Molekylær formel C41H70CaO9
Molekylvægt (g/mol) 747.08
MDL nummer MFCD00083634
InChI nøgle RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC navn calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
SMIL [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin, Calcium Salt
Type Ionomycin Calcium Salt
Navn note From Streptomyces conglobatus
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 205°C to 206°C
Emballage Poly Micro Tube
Farve White
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Formel vægt 747.1
Procent renhed 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.