Få mere at vide
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10429883
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Emballage:
Poly Micro Tube
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10429883 1 mg Poly Micro Tube 1mg
11438343 5 mg Poly Micro Tube 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10429883 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP25271
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Suitable for use in electrophoretic separations, specifically polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • This product is a 40% (w/v) solution of high quality acrylamide
  • Free of DNase, RNase, and protease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56092-82-1
Molekylær formel C41H70CaO9
Molekylvægt (g/mol) 747.08
MDL nummer MFCD00083634
InChI nøgle RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC navn calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
SMIL [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin, Calcium Salt
Type Ionomycin Calcium Salt
Navn note From Streptomyces conglobatus
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 205°C to 206°C
Emballage Poly Micro Tube
Farve White
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Formel vægt 747.1
Procent renhed 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.