Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ionomycin Calcium Salt, 99%
Artikelnummer. 15433369
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433369 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15433369 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60628.#0
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56092-82-1 | C41H70CaO9, C41H70CaO9 | 747,08 g/mol
Ionomycin-calciumsalt bruges som et polyetherantibiotikum og inducerer af apoptotisk degeneration. Ionomycin inducerer apoptotisk degeneration af embryonale kortikale neuroner og cellecyklusstandsning ved G1-fasen. Det er mere effektivt end A23187 (sc-3591) og giver et nyttigt værktøj til at øge intracellulær Ca2+ koncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Meget selektiv og potent calciumionofor
CAS 56092-82-1
Molekylær formel C41H70CaO9
Formel vægt 747.08
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO (10 mg/ml). Også opløseligt i ethanol eller methanol
Produkttype Ionomycin Calcium Salt, 99%
Form Krystallinsk pulver
Assay 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin calcium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin calcium salt