Få mere at vide
R&D Systems™ Ionomycin calcium salt
Artikelnummer. 30001281
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001281 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001281 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1704/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1929.14 DKK
    1690.50 DKK / 1mg
    Spare 238.64 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium ionophore
Ionomycin calcium salt is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Free Acid also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin calcium salt
CAS 56092-82-1
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C41H70CaO9
Formel vægt 747.08
Produkttype Ionomycin Calcium Salt
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 747.08