Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ionomycin, calcium salt |
| Type | Ionomycin calciumsalt |
| Navn note | Til HPLC-analyse |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 mg |
| Analyseprocentområde | 1 |
| Molekylær formel | C41H70CaO9 |
| Formel vægt | 747.1 |
| Procent renhed | >98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ionomycin Calcium Salt
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt