Få mere at vide
Ionomycin, calciumsalt, 100%,> 98 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413272 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413272 1 mg 1mg
11423272 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215507001
Kemiske identifikatorer
CAS 56092-82-1
Molekylvægt (g/mol) 747.08
MDL nummer MFCD00083634
InChI nøgle RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC navn calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyeth yl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoat
SMIL [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin, calcium salt
Type Ionomycin Calcium Salt
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde 1
Molekylær formel C41H70O9Ca
Formel vægt 747.1
Procent renhed >98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin Calcium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt