Få mere at vide
Melford Ionomycin Calcium
Artikelnummer. 30018356
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018356 5 mg
30018355 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018356 Leverandør Melford Leverandørnr. I520250.005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ionomycin Calcium Salt er en calciumionofor, hvilket betyder, at det letter transporten af calciumioner gennem cellemembraner.
Ionomycin Calcium Salt er en calciumionofor, hvilket betyder, at det letter transporten af calciumioner gennem cellemembraner.
Det er almindeligt anvendt til at studere calciumsignalering og dets rolle i forskellige biologiske processer. Det er især nyttigt til at undersøge intracellulære calciumniveauer, calciumafhængige enzymer og cellulære responser udløst af calciumtilstrømning.
Ionomycin-calciumsalt bruges i cellekulturforsøg til at inducere en hurtig og kontrolleret stigning i intracellulære calciumniveauer. Dette muliggør undersøgelse af nedstrømseffekterne af calciumsignalveje, herunder cellulær aktivering, sekretion, proliferation og apoptose.
Ydermere anvendes det ofte i kombination med andre stoffer, såsom fluorescerende calciumindikatorer eller proteinkinaseaktivatorer, til at belyse specifikke cellulære mekanismer og signalveje.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin, Calcium
CAS 56092-82-1
Mængde 5 mg
Molekylær formel C41H70O9Ca