Få mere at vide
Melford Ionomycin
Artikelnummer. p-200087081
Mængde:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 30018353
Brand: Melford I520200.001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ionomycin fri syre anvendes ofte i cellebiologiske eksperimenter til at studere cellulære processer, der er afhængige af calciumsignalering.
Ionomycin fri syre anvendes ofte i cellebiologiske eksperimenter til at studere cellulære processer, der er afhængige af calciumsignalering. Ved at transportere calciumioner ind i celler kan ionomycin udløse forskellige cellulære reaktioner, herunder aktivering af enzymer og signalveje. Forskere bruger ionomycin i en række forskellige applikationer, såsom at studere cellesignalering, apoptose og calciumafhængige processer. Det er især nyttigt i eksperimenter, hvor præcis kontrol over intracellulære calciumniveauer er nødvendig.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ionomycin
CAS 56092-81-0
Mængde 1 mg
Molekylær formel C41H72O9