Få mere at vide
Melford Ionomycin
Beskrivelse
Ionomycin fri syre anvendes ofte i cellebiologiske eksperimenter til at studere cellulære processer, der er afhængige af calciumsignalering.
Ionomycin fri syre anvendes ofte i cellebiologiske eksperimenter til at studere cellulære processer, der er afhængige af calciumsignalering. Ved at transportere calciumioner ind i celler kan ionomycin udløse forskellige cellulære reaktioner, herunder aktivering af enzymer og signalveje. Forskere bruger ionomycin i en række forskellige applikationer, såsom at studere cellesignalering, apoptose og calciumafhængige processer. Det er især nyttigt i eksperimenter, hvor præcis kontrol over intracellulære calciumniveauer er nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ionomycin |
| CAS | 56092-81-0 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C41H72O9 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?